3,5-Dichlorthiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
OR0770-1G
OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA
106
EUR
APOSOR0770-1G
APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorthiophenol 97%
3,5-Dichlorthiophenol
Formel:
C₆H₄Cl₂S Siedepunkt: 270…272 °C Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041423 CAS-Nummer: 17231-94-6 |