(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0739-100G OR0739-25G
APOSOR0739-100GEA 142 EUR
APOSOR0739-100G APOSOR0739-25G
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat 98%
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064489
CAS-Nummer: 70987-78-9