D(+)-Prolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
OR0718-100G OR0718-25G OR0718-5G
APOSOR0718-100GEA 154 EUR
APOSOR0718-100G APOSOR0718-25G APOSOR0718-5G
D(+)-Prolin
D(+)-Prolin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₅H₉NO₂
Schmelzpunkt: 223 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064317
CAS-Nummer: 344-25-2
EINECS: 206-452-7