2-(2-Naphthyl)indol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole
OR0668-1G
OR0668-5G
OR0668-250MG
APOSOR0668-1GEA
143
EUR
APOSOR0668-1G
APOSOR0668-5G
APOSOR0668-250MG
2-(2-Naphthyl)indol 98%
2-(2-Naphthyl)indole
Formel:
C₁₈H₁₃N Molekulargewicht: 243.31 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00124144 CAS-Nummer: 23746-81-8 |