3-Tolylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
OR0643-100G
OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA
84.1
EUR
APOSOR0643-100G
APOSOR0643-500G
3-Tolylboronsäure 97%
3-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Schmelzpunkt: 159…162 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00040198 CAS-Nummer: 17933-03-8 |