3-Methyl-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0637-100G OR0637-500G
APOSOR0637-100GEA 28.7 EUR
APOSOR0637-100G APOSOR0637-500G
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure
Formel: C₈H₇NO₄
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007168
CAS-Nummer: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4