6-Iod-m-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-4-iodotoluene, 2-Iodo-5-methylaniline
OR0551-100G OR0551-25G
APOSOR0551-100GEA 183 EUR
APOSOR0551-100G APOSOR0551-25G
6-Iod-m-toluidin
6-Iod-m-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00833395
CAS-Nummer: 13194-69-9