4-Iod-2-nitrotoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR0542-100G OR0542-25G OR0542-5G
APOSOR0542-100GEA 103 EUR
APOSOR0542-100G APOSOR0542-25G APOSOR0542-5G
4-Iod-2-nitrotoluol 98%
4-Iod-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆INO₂
Schmelzpunkt: 66…67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051090
CAS-Nummer: 41252-97-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR