2-Formylimidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Imidazole-2-carbaldehyde, Imidazole-2-carboxaldehyde
OR0497-100G
OR0497-25G
APOSOR0497-100GEA
270
EUR
APOSOR0497-100G
APOSOR0497-25G
2-Formylimidazol 95%
2-Formylimidazol
Formel:
C₄H₄N₂O Siedepunkt: 80 °C/0.1mmHg Schmelzpunkt: 205…209 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003544 CAS-Nummer: 10111-08-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...