3,3-Dimethylbuttersäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0494-100G OR0494-500G OR0494-1KG
APOSOR0494-100GEA 26.1 EUR
APOSOR0494-100G APOSOR0494-500G APOSOR0494-1KG
3,3-Dimethylbuttersäure
3,3-Dimethylbuttersäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 185…190 °C
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0,9124 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002715
CAS-Nummer: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III