2-Ethyl-6-methylphenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethyl-6-methylphenylisocyanate
OR0473-10G
OR0473-1G
OR0473-5G
APOSOR0473-10GEA
206
EUR
APOSOR0473-10G
APOSOR0473-1G
APOSOR0473-5G
2-Ethyl-6-methylphenylisocyanat
2-Ethyl-6-methylphenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₁₀H₁₁NO Siedepunkt: 83…84 °C/5mmHg Dichte: 1.034 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013855 CAS-Nummer: 75746-71-3 UN-Nummer: 2206 ADR: 6.1,III |