8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
OR0430-1G
OR0430-250MG
APOSOR0430-1GEA
49.3
EUR
APOSOR0430-1G
APOSOR0430-250MG
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₈Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 290 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07366481 CAS-Nummer: 646477-45-4 |