Diethyl(2,4-dichlorphenyl)malonat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0372-1G
OR0372-5G
OR0372-10G
APOSOR0372-1GEA
174
EUR
APOSOR0372-1G
APOSOR0372-5G
APOSOR0372-10G
Diethyl(2,4-dichlorphenyl)malonat
Diethyl(2,4-dichlorphenyl)malonat
Formel:
C₁₃H₁₄Cl₂O₄ Siedepunkt: 136…139 °C/0.05mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00831103 CAS-Nummer: 111544-93-5 |