2,6-Dichlor-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR0356-100G
OR0356-25G
OR0356-500G
APOSOR0356-100GEA
40.6
EUR
APOSOR0356-100G
APOSOR0356-25G
APOSOR0356-500G
2,6-Dichlor-3-nitropyridin 98%
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 55…60 °C Flammpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006234 CAS-Nummer: 16013-85-7 EINECS: 240-151-1 |