Ethyl-4-brombenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
OR0300-10G OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0300-10G APOSOR0300-100G
Ethyl-4-brombenzoat 98%
Ethyl-4-brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 262…264 °C
Dichte: 1.403 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016329
CAS-Nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
UN-Nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III