ω-Brom-3-chloracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-3'-chloroacetophenone, Bromomethyl m-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)ethanone, 3-Chlorophenacyl bromide, α-Bromo-3-chloroacetophenone
OR0271-1G
OR0271-25G
OR0271-5G
APOSOR0271-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0271-1G
APOSOR0271-25G
APOSOR0271-5G
ω-Brom-3-chloracetophenon 97%
ω-Brom-3-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Molekulargewicht: 233.49 g/mol Schmelzpunkt: 37…40 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00792669 CAS-Nummer: 41011-01-2 UN-Nummer: 1759 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...