3-Picolylchlorid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR0262-100G
OR0262-25G
OR0262-500G
APOSOR0262-100GEA
43.5
EUR
APOSOR0262-100G
APOSOR0262-25G
APOSOR0262-500G
3-Picolylchlorid Hydrochlorid 97%
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂N Schmelzpunkt: 137…143 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012818 CAS-Nummer: 6959-48-4 EINECS: 230-150-4 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |