2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0240-5G OR0240-250MG OR0240-500MG OR0240-1G OR0240-2.5G
APOSOR0240-5GEA 157 EUR
APOSOR0240-5G APOSOR0240-250MG APOSOR0240-500MG APOSOR0240-1G APOSOR0240-2.5G
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone 97%
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone
Formel: C₁₁H₂₁N₃O
Siedepunkt: 150…152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075233
CAS-Nummer: 70558-13-3