(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Hydrazinylmethyl)pyridine dihydrochloride, 4-(Hydrazinomethyl)pyridine dihydrochloride
OR0207-1G OR0207-250MG
APOSOR0207-1GEA 69.6 EUR
APOSOR0207-1G APOSOR0207-250MG
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₁Cl₂N₃
Schmelzpunkt: >200 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245508
CAS-Nummer: 89598-56-1