2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0203-1G OR0203-5G OR0203-25G
APOSOR0203-1GEA 27.3 EUR
APOSOR0203-1G APOSOR0203-5G APOSOR0203-25G
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
2-methylpropylhydrazine hydrochloride
Formel: C₄H₁₃ClN₂
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245510
CAS-Nummer: 237064-47-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III