5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR019848-1G
OR019848-5G
APOSOR019848-1GEA
25.8
EUR
APOSOR019848-1G
APOSOR019848-5G
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO₄ Schmelzpunkt: 180…183 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01619006 CAS-Nummer: 306937-20-2 |