4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01983-50MG
OR01983-250MG
OR01983-1G
APOSOR01983-50MGEA
43.5
EUR
APOSOR01983-50MG
APOSOR01983-250MG
APOSOR01983-1G
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₁₃H₁₁N₃O Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864800 CAS-Nummer: 816454-31-6 |