Methyl-3-aminosalicylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
OR01954-1G
OR01954-250MG
APOSOR01954-1GEA
62.5
EUR
APOSOR01954-1G
APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylat
Methyl-3-aminosalicylat
Formel:
C₈H₉NO₃ Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09842614 CAS-Nummer: 35748-34-6 |