Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 195 EUR
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Siedepunkt: 144 °C/2.25mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 42228-16-0