Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0190-1G OR0190-5G
APOSOR0190-1GEA 65.4 EUR
APOSOR0190-1G APOSOR0190-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₄O₂S₂
Schmelzpunkt: 225…227 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115174
CAS-Nummer: 1723-27-9