4-(Benzyloxy)-3-chlorbenzaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 54.4 EUR
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorbenzaldehyd 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorbenzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
Schmelzpunkt: 70…71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00831645
CAS-Nummer: 66422-84-2