2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0180-1G OR0180-5G
APOSOR0180-1GEA 207 EUR
APOSOR0180-1G APOSOR0180-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Siedepunkt: 80…82 °C/0.15mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03763920
CAS-Nummer: 39243-88-4
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III