Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Methoxycarbonyl)-5-phenyl-1H-pyrazole, [3-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzene
OR01773-1G OR01773-500MG
APOSOR01773-1GEA 24.8 EUR
APOSOR01773-1G APOSOR01773-500MG
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00781977
CAS-Nummer: 56426-35-8