(4-Bromphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
OR017366-1G
OR017366-5G
OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA
21.9
EUR
APOSOR017366-1G
APOSOR017366-5G
APOSOR017366-10G
(4-Bromphenyl)acetonitril 97%
(4-Bromphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆BrN Siedepunkt: 286 °C Schmelzpunkt: 45…49 °C Dichte: 1.49 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001916 CAS-Nummer: 16532-79-9 EINECS: 240-602-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |