Ethyl-2,6-dichlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR017267-1G
OR017267-25G
OR017267-5G
APOSOR017267-1GEA
34.8
EUR
APOSOR017267-1G
APOSOR017267-25G
APOSOR017267-5G
Ethyl-2,6-dichlorbenzoat
Ethyl-2,6-dichlorbenzoat
Formel:
C₉H₈Cl₂O₂ Siedepunkt: 264…265 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01313702 CAS-Nummer: 81055-73-4 |