1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR01714-1G OR01714-5G OR01714-25G
APOSOR01714-1GEA 29 EUR
APOSOR01714-1G APOSOR01714-5G APOSOR01714-25G
1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Formel: C₈H₁₀N₂
Schmelzpunkt: 92…98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047564
CAS-Nummer: 3476-89-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III