3-Amino-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01641-25G
OR01641-5G
OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA
102
EUR
APOSOR01641-25G
APOSOR01641-5G
APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Formel:
C5H11NO2 Schmelzpunkt: 232…233 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06245495 CAS-Nummer: 625-05-8 |