Terephthalamic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR016303-1G
OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA
24.8
EUR
APOSOR016303-1G
APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Formel:
C₈H₇NO₃ Schmelzpunkt: >330 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025482 CAS-Nummer: 6051-43-0 |