Ethylbrompyruvat, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
OR015293-100G
OR015293-250G
OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA
43.5
EUR
APOSOR015293-100G
APOSOR015293-250G
APOSOR015293-25G
Ethylbrompyruvat, technische Qualität
Ethylbrompyruvat
Formel:
BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃ Molekulargewicht: 195.01 g/mol Siedepunkt: 98…100 °C/10mmHg Dichte: 1.554 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 99 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000204 CAS-Nummer: 70-23-5 EINECS: 200-729-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 II |