3-Acetylbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0060-100G OR0060-25G OR0060-5G
APOSOR0060-100GEA 259 EUR
APOSOR0060-100G APOSOR0060-25G APOSOR0060-5G
3-Acetylbenzoesäure 98%
3-Acetylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₃
Schmelzpunkt: 163…171 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045847
CAS-Nummer: 586-42-5