3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
OR0037-100G OR0037-25G OR0037-500G
APOSOR0037-100GEA 24.8 EUR
APOSOR0037-100G APOSOR0037-25G APOSOR0037-500G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₁₅H₂₂O₂
Molekulargewicht: 234.34 g/mol
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191998
CAS-Nummer: 37942-07-7