5-Chlor-2-nitrobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0028-100G OR0028-25G OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA 284 EUR
APOSOR0028-100G APOSOR0028-25G APOSOR0028-5G
5-Chlor-2-nitrobenzamid
5-Chlor-2-nitrobenzamid
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017509
CAS-Nummer: 40763-96-0