5-Brom-2-chlorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0018-25G OR0018-5G OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA 55.1 EUR
APOSOR0018-25G APOSOR0018-5G APOSOR0018-100G
5-Brom-2-chlorphenol 98%
5-Brom-2-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Siedepunkt: 234 °C
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672940
CAS-Nummer: 183802-98-4