Bis(4-chlorphenyl)disulfid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0016-10G
OR0016-50G
APOSOR0016-10GEA
26.1
EUR
APOSOR0016-10G
APOSOR0016-50G
Bis(4-chlorphenyl)disulfid 98%
Bis(4-chlorphenyl)disulfid
Formel:
C₁₂H₈Cl₂S₂ Schmelzpunkt: 71…74 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013642 CAS-Nummer: 1142-19-4 EINECS: 214-531-2 |