2-Aminopyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
OR0015-1KG OR0015-100G OR0015-500G
APOSOR0015-1KGEA 108 EUR
APOSOR0015-1KG APOSOR0015-100G APOSOR0015-500G
2-Aminopyridin 99%
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 204…211 °C
Schmelzpunkt: 54…60 °C
Flammpunkt: 92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II