Kupfer(I)thiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN9847-250G
IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA
172
EUR
APOSIN9847-250G
APOSIN9847-50G
Kupfer(I)thiocyanat
Kupfer(I)thiocyanat
Formel:
CCuNS Schmelzpunkt: 1084 °C Dichte: 2,84 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010980 CAS-Nummer: 1111-67-7 EINECS: 214-183-1 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |