Zirkonylnitrat Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
IN3913-250G IN3913-50G
APOSIN3913-250GEA 638 EUR
APOSIN3913-250G APOSIN3913-50G
Zirkonylnitrat Hydrat
Zirkonylnitrat Hydrat
Formel: N₂O₇Zr·H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149896
CAS-Nummer: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1+8,II