Zinkoxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 151 EUR
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
Zinkoxid 99,9%
Zinkoxid
Formel: ZnO
Molekulargewicht: 81.39 g/mol
Schmelzpunkt: 1975 °C
Dichte: 5.606 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS III