Yttrium(III)oxid 99.999%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide

IN3865-100G IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA 416 EUR
APOSIN3865-100G APOSIN3865-25G
Yttrium(III)oxid 99.999%
Yttrium(III)oxid
Formel: Y₂O₃
Siedepunkt: 4300 °C
Schmelzpunkt: 2410 °C
Dichte: 4.84 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR