Yttrium(III)chlorid Hexahydrat 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 270 EUR
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
Yttrium(III)chlorid Hexahydrat 99,9%
Formel: YCl₃·6H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149941
CAS-Nummer: 10025-94-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR