Zinn(IV)chlorid 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN3649-100G IN3649-25G
APOSIN3649-100GEA 571 EUR
APOSIN3649-100G APOSIN3649-25G
Zinn(IV)chlorid 99.99%
Zinn(IV)chlorid
Formel: Cl₄Sn
Siedepunkt: 114 °C
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 2,226 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN-Nummer: 1827
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR