Zinn(II)chlorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN3644-2.5KG
IN3644-500G
APOSIN3644-2.5KGEA
787
EUR
APOSIN3644-2.5KG
APOSIN3644-500G
Zinn(II)chlorid, wasserfrei 98%
Zinn(II)chlorid
Formel:
SnCl₂ Siedepunkt: 652 °C Schmelzpunkt: 247 °C Dichte: 3,95 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011241 CAS-Nummer: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III |