Zinn 99.999%, Pulver –100 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3628-250G IN3628-50G
APOSIN3628-250GEA 3980 EUR
APOSIN3628-250G APOSIN3628-50G
Zinn 99.999%, Pulver –100 mesh
Zinn
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C
Schmelzpunkt: 231.9 °C
Dichte: 7.29 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5