Tantal 99,98%, Pulver –60 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
IN3400-100G IN3400-25G
APOSIN3400-100GEA 495 EUR
APOSIN3400-100G APOSIN3400-25G
Tantal 99,98%, Pulver –60 mesh
Tantalum
Formel: Ta
Siedepunkt: 5429 °C
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,6 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7