Natriumbromid, wasserfrei 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 EUR
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Natriumbromid, wasserfrei 99.999%
Natriumbromid
Formel: NaBr
Molekulargewicht: 102.89 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C
Schmelzpunkt: 755 °C
Dichte: 3.21 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
Merck Index: 13,08666